Magnesiumlactat Trihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39369.22 39369.14 39369.36
39369.22EA 146 EUR
39369.22 39369.14 39369.36
Magnesiumlactat Trihydrat ≥99%
Magnesiumlactat Trihydrat
White to off-white powder/lumps
Solubility: Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Formel: Mg(C₃H₅O₃)₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 41 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156534
CAS-Nummer: 18917-93-6
Merck Index: 14,5672