3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
A12553.03 A12553.06
A12553.03EA 28.4 EUR
A12553.03 A12553.06
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Purity: 98% CAS No.: 1846-76-0 Molecular Formula: C12H10O4 Formula Weight: 218.21 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 200147 MDL No.: MFCD00016964
Formel: C₁₂H₁₀O₄
Molekulargewicht: 218.21 g/mol
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016964
CAS-Nummer: 1846-76-0