Diethyl-diallylmalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
A12460.09 A12460.18 A12460.30
A12460.09EA 84.9 EUR
A12460.09 A12460.18 A12460.30
Diethyl-diallylmalonat ≥97%
Diethyl diallylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 3195-24-2 Molecular Formula: C13H20O4 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1790529 MDL No.: MFCD00009126
Formel: C₁₃H₂₀O₄
Siedepunkt: 242…244 °C
Dichte: 0.993
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009126
CAS-Nummer: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4