L-Serinmethylester -hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5680-80-8
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 155° dec.
Beilstein Reference: 3559591
Optical Rotation: +5° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00063680
Formel:
C₄H₉NO₃ Schmelzpunkt: 155 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063680 CAS-Nummer: 5680-80-8 EINECS: 227-140-7 |