6-Mercaptopurine monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12197.03 A12197.06 A12197.14
A12197.03EA 29.1 EUR
A12197.03 A12197.06 A12197.14
6-Mercaptopurine monohydrate 98%
6-Mercaptopurine monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 6112-76-1 Molecular Formula: C5H4N4S.H2O Formula Weight: 170.19 (152.17anhy) Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 4012091 MDL No.: MFCD03854445
Formel: C₅H₄N₄S·H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 315 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03854445
CAS-Nummer: 6112-76-1
EINECS: 200-037-4
Merck Index: 14,5871