5-Hydantoin acetic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11731.06
A11731.14
A11731.06EA
37.2
EUR
A11731.06
A11731.14
5-Hydantoin acetic acid 98%
5-Hydantoin acetic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₄ Schmelzpunkt: ∼ 217 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005267 CAS-Nummer: 5427-26-9 EINECS: 226-574-4 |