3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10631.09 A10631.18 A10631.30
A10631.09EA 91.8 EUR
A10631.09 A10631.18 A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1633-82-5 Molecular Formula: C3H6Cl2O2S Formula Weight: 177.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 70°/0.5mm Beilstein Reference: 1754119 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00007463
Formel: C₃H₆Cl₂O₂S
Siedepunkt: 70 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,456
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007463
CAS-Nummer: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
ADR: 8,II