Pivalamidine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10613.14
A10613.06
A10613.14EA
563
EUR
A10613.14
A10613.06
Pivalamidine hydrochloride 98%
Pivalamidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 18202-73-8
Molecular Formula: C5H12N2.HCl
Formula Weight: 136.63
Melting Point: 188-193°
Beilstein Reference: 3618865
MDL No.: MFCD00051988
Formel:
C₅H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 188…193 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051988 CAS-Nummer: 18202-73-8 EINECS: 242-091-1 |