Polyethylene, Pulver 500 micron, niedrige Dichte
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10239.22 A10239.0E A10239.36
A10239.22EA 32.1 EUR
A10239.22 A10239.0E A10239.36
Polyethylene, Pulver 500 micron, niedrige Dichte
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Molecular Formula: (CH2CH2)n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Formel: (CH₂CH₂)n
Dichte: 0,92
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084423
CAS-Nummer: 9002-88-4
Merck Index: 14,7567