Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88726.36
88726.A3
88726.36EA
63.3
EUR
88726.36
88726.A3
Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: Fe[HOCH2(CHOH)4CO2]2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 446.19(anhy)
Physical Form: Granular
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Formel:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ Schmelzpunkt: ∼ 140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150872 CAS-Nummer: 22830-45-1 EINECS: 206-076-3 |