Titanium nickel composite (70:30), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88384.22 88384.36
88384.22EA 260 EUR
88384.22 88384.36
Titanium nickel composite (70:30), Pulver -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt% Sensitivity: Air Sensitive UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD02091734
Formel: Ti:Ni
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091734
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II