Iron nitride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88198.14
88198.22
88198.14EA
238
EUR
88198.14
88198.22
Iron nitride
Iron nitride
CAS No.: 37245-77-5
Molecular Formula: FexN (x=2-4)
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00134717
Formel:
Fe_x N (x=2-4) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134717 CAS-Nummer: 37245-77-5 |