Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
81123.02 81123.04
81123.02EA 123 EUR
81123.02 81123.04
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl ≥97%
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl
Purity: 97+% CAS No.: 12108-04-2 Molecular Formula: C9H5O4V Formula Weight: 228.08 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 138° Boiling Point: 80-100°/0.1mm subl. UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00014259
Formel: C₉H₅O₄V
Siedepunkt: 80…100 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Schmelzpunkt: 138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014259
CAS-Nummer: 12108-04-2
EINECS: 235-163-9
ADR: 6.1,II