Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 95%
CAS No.: 1070-10-6
Molecular Formula: C32H68O4Ti
Formula Weight: 564.79
Flash Point: 71°(160°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.482
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formel:
C₃₂H₆₈O₄Ti Siedepunkt: 194 °C (0,25 mmHg) Schmelzpunkt: < –25 °C Dichte: 0,926 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015264 CAS-Nummer: 1070-10-6 EINECS: 213-969-1 |