Stärke, löslich 1% (w/v) in wässriger Lösung für iodometrische Titrationen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
47209.AP
47209.K2
47209.K7
47209.M4
47209.APEA
34.9
EUR
47209.AP
47209.K2
47209.K7
47209.M4
Stärke, löslich 1% (w/v) in wässriger Lösung für iodometrische Titrationen
Stärke, löslich
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Liquid for iodometric titrations
MDL No.: MFCD00082026
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molekulargewicht: 162.14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 14,8799 |