Ruthenium(III)chlorid Ru ≥ 47,7%, wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ruthenium trichloride
47182.04 47182.09
47182.04EA 148 EUR
47182.04 47182.09
Ruthenium(III)chlorid Ru ≥ 47,7%, wasserfrei
Ruthenium(III)chlorid
CAS No.: 10049-08-8 Molecular Formula: Cl3Ru Formula Weight: 207.43 Physical Form: Powder Density: 3.110 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 500° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011208
Formel: Cl₃Ru
Schmelzpunkt: >500 °C (dec.)
Dichte: 3.110
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011208
CAS-Nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8302