Aluminiumbromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum bromide
Unter Argon in Ampullen verpackt
47168.06 47168.09
47168.06EA 284 EUR
47168.06 47168.09
Aluminiumbromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Aluminium bromide
Purity: 99.999% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.21 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° UN No.: UN1725 MDL No.: MFCD00003421
Formel: AlBr₃
Molekulargewicht: 266.69 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 97.5 °C
Dichte: 3.21
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003421
CAS-Nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN-Nummer: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 14,332