Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
46909.MD
46909.03
46909.06
46909.MDEA
37.6
EUR
46909.MD
46909.03
46909.06
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 90076-67-8
Molecular Formula: C2F6KNO4S2
Formula Weight: 319.24
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 198-203°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD06200829
Formel:
C₂F₆KNO₄S₂ Molekulargewicht: 319.234 g/mol Schmelzpunkt: 198…203 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200829 CAS-Nummer: 90076-67-8 ADR: 8 II |