Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46833.MD 46833.03 46833.06
46833.MDEA 56.8 EUR
46833.MD 46833.03 46833.06
Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Polyoxyethylene bis(amine)
CAS No.: 24991-53-5 Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2 Physical Form: Granular solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00132004
Formel: H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132004
CAS-Nummer: 24991-53-5