Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide sodium salt, Sodium triflimide, Sodium trifluoromethanesulphonimide, Sodium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
46640.MD 46640.03 46640.06
46640.MDEA 42 EUR
46640.MD 46640.03 46640.06
Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Sodium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 91742-21-1 Molecular Formula: C2F6NNaO4S2 Formula Weight: 303.13 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 257-258° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD14156021
Formel: C₂F₆NNaO₄S₂
Molekulargewicht: 303.13 g/mol
Schmelzpunkt: 257…258 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14156021
CAS-Nummer: 91742-21-1
ADR: 8 III