Nickel 600 Legierung, Drahtgeflecht 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
46453.FL
46453.GT
46453.HB
46453.FLEA
31.1
EUR
46453.FL
46453.GT
46453.HB
Nickel 600 Legierung, Drahtgeflecht 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in)
Inconel® 600 alloy
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD01741927