Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R394
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45921.06 45921.14
45921.06EA 92.7 EUR
45921.06 45921.14
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Density: 1.5 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
Molekulargewicht: 106.420 g/mol
Dichte: 1.5
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6