Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45814.MD 45814.03
45814.MDEA 103 EUR
45814.MD 45814.03
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 69861-71-8 Molecular Formula: C42H42P2Pd Formula Weight: 715.16 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Off-white to yellow Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD12911908
Formel: C₄₂H₄₂P₂Pd
Schmelzpunkt: 220…225 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12911908
CAS-Nummer: 69861-71-8