Povidone iodine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
45782.A1
45782.18
45782.30
45782.A1EA
679
EUR
45782.A1
45782.18
45782.30
Povidone iodine
Povidone iodine
CAS No.: 25655-41-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n.xI
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow-brown
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00084483
Formel:
C₆H₉I₂NO Molekulargewicht: 364.953 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084483 CAS-Nummer: 25655-41-8 |