Platinum : rhodium (70:30) (w/w) 30, Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.33mm (0.013in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45571.BW
45571.G2
45571.BWEA
648
EUR
45571.BW
45571.G2
Platinum : rhodium (70:30) (w/w) 30, Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.33mm (0.013in)
Platinum : rhodium
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.75g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186