Carbon black ≥99,9%, Acetylen, 100% komprimiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Furnace black, Lamp Black
45527.30 45527.95
45527.30EA 89.1 EUR
45527.30 45527.95
Carbon black ≥99,9%, Acetylen, 100% komprimiert
Carbon black
Purity: 99.9+% CAS No.: 1333-86-4 Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 170-230g/L Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III