Monel® 400 Legierung, Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45065.TC
45065.TB
45065.TCEA
147
EUR
45065.TC
45065.TB
Monel® 400 Legierung, Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Monel® 400 alloy
Physical Form: ≈0.4339g/m
MDL No.: MFCD09910536