Rhodium 5% auf Aktivkohle, Paste C101023-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44863.04 44863.09
44863.04EA 296 EUR
44863.04 44863.09
Rhodium 5% auf Aktivkohle, Paste C101023-5
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Paste Appearance: Black MDL No.: MFCD03458392
Formel: Rh
Molekulargewicht: 102.9 g/mol
Schmelzpunkt: 1960
Dichte: 12.41
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353