12-Hydroxyoctadecansäure ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44810.03 44810.06 44810.14
44810.03EA 38 EUR
44810.03 44810.06 44810.14
12-Hydroxyoctadecansäure ≥95%
12-Hydroxystearic acid
Purity: 95% CAS No.: 106-14-9 Molecular Formula: C18H36O3 Formula Weight: 300.48 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 1726730 MDL No.: MFCD00004592
Formel: C₁₈H₃₆O₃
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004592
CAS-Nummer: 106-14-9
EINECS: 203-366-1