Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44644.18
44644.30
44644.A1
44644.18EA
36.9
EUR
44644.18
44644.30
44644.A1
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 321°(610°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4035
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Siedepunkt: >205 °C Schmelzpunkt: < –40 °C Dichte: 0.977 Flammpunkt: 321 °C (610 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148360 CAS-Nummer: 9016-00-6 |