Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44602.22 44602.36 44602.XK
44602.22EA 404 EUR
44602.22 44602.36 44602.XK
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 3645-34-9 Molecular Formula: C32H60O8Ti Formula Weight: 623.75 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD05663781
Formel: C₃₂H₆₀O₈Ti
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663781
CAS-Nummer: 3645-34-9