Ruthenium 2% auf Aluminiumoxid, Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44575.14
44575.22
44575.36
44575.14EA
137
EUR
44575.14
44575.22
44575.36
Ruthenium 2% auf Aluminiumoxid, Plätzchen
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: S.A. nominally 200m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011207
Formel:
Ru Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 |