Übergangsmetalle, Plasma-Standardlösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44518.AE 44518.AP
44518.AEEA 203 EUR
44518.AE 44518.AP
Übergangsmetalle, Plasma-Standardlösung, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 µg/ml
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00151266