Ruthenium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44338.06 44338.14 44338.22
44338.06EA 71.7 EUR
44338.06 44338.14 44338.22
Ruthenium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03458417
Formel: Ru
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1