Hafnium(IV) sulphate ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44244.06
44244.14
44244.06EA
256
EUR
44244.06
44244.14
Hafnium(IV) sulphate ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1% Zr)
Hafnium(IV) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15823-43-5
Molecular Formula: Hf(SO4)2
Formula Weight: 370.62(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00168081
Formel:
Hf(SO₄)₂ Molekulargewicht: 370.62 g/mol (anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00168081 CAS-Nummer: 15823-43-5 |