Platin 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
44222.14
44222.22
44222.06
44222.14EA
536
EUR
44222.14
44222.22
44222.06
Platin 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
MDL No.: MFCD03458043
Formel:
Pt Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |