Silver plating solution ∼2,1 g/l (Metalgehalt), stromlos
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44068.AK
44068.K2
44068.AKEA
42.9
EUR
44068.AK
44068.K2
Silver plating solution ∼2,1 g/l (Metalgehalt), stromlos
Silver plating solution
Physical Form: Liquid
Density: 1.04
Appearance: Colourless
Melting Point: -5°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: UN3287
MDL No.: MFCD00003397
Applications: For plating on copper, brass or copper alloys
Siedepunkt:
103…105 °C Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1,04 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 UN-Nummer: 3287 ADR: 6.1,II |