Platin 5% auf Aktivkohle, Pulver, sulfidiert 0.5% S (as sulfide)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Platinium
43905.09 43905.18
43905.09EA 244 EUR
43905.09 43905.18
Platin 5% auf Aktivkohle, Pulver, sulfidiert 0.5% S (as sulfide)
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekulargewicht: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689