Coal tar -Lösung contains 81.0-86.0% alcohol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43671.K4
43671.AP
43671.K4EA
184
EUR
43671.K4
43671.AP
Coal tar -Lösung contains 81.0-86.0% alcohol
Coal tar
CAS No.: 8007-45-2
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Dark brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00146482
Flammpunkt:
13 °C (55 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00146482 CAS-Nummer: 8007-45-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 II |