6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
43467.03
43467.06
43467.03EA
112
EUR
43467.03
43467.06
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 22123-19-9
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Physical Form: Powder
Melting Point: 129-130°
MDL No.: MFCD00042479
Formel:
C₇H₆F₃NO Schmelzpunkt: 129…130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042479 CAS-Nummer: 22123-19-9 |