Lithiumtri-tert-Butoxyaluminiumhydrid 1 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 17476-04-9
Molecular Formula: C12H28AlLiO3
Formula Weight: 254.28
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.904
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00011532
Formel:
C₁₂H₂₈AlLiO₃ Dichte: 0,904 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011532 CAS-Nummer: 17476-04-9 UN-Nummer: 3399 ADR: 4.3,I |