Polyethylenimin, auf Silikonkugeln 20-40 mesh Anionenaustauscherharze
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
43302.AB
43302.AK
43302.AD
43302.ABEA
42.3
EUR
43302.AB
43302.AK
43302.AD
Polyethylenimin, auf Silikonkugeln 20-40 mesh Anionenaustauscherharze
Polyethylenimin
CAS No.: 9002-98-6
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00084427
Applications: For the separation of nucleotide mixtures
Formel:
(CH2CH2NH)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084427 CAS-Nummer: 9002-98-6 |