Tropaeolin O 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
CI 14270, Tropaeolin O sodium salt, Sulpho orange, Chrysoin, Sulfo orange, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulphonic acid sodium salt, Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulphonate, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
42772.AE
42772.AP
42772.AEEA
38
EUR
42772.AE
42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S
Formula Weight: 316.27
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00007499
Formel:
C₁₂H₉N₂O₅SNa Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007499 CAS-Nummer: 547-57-9 |