Silicagel, TLC mit hohem Reinheitsgrad, ohne Bindemittel, mit Fluoreszenzindikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42765.18
42765.30
42765.18EA
23
EUR
42765.18
42765.30
Silicagel, TLC mit hohem Reinheitsgrad, ohne Bindemittel, mit Fluoreszenzindikator
Chromatographie-Sorbentien
TLC-Sorbentien
Dieses TLC Silicagel mit hohem Reinheitsgrad ohne Bindemittel mit Fluoreszenzindikator wird zur Herstellung von Dünnschichtchromatographieplatten verwendet.
- pH 6,5 bis 7,5