Methylviolett 0,1% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fleisher's Indicator Solution
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 52.7 EUR
42753.AP 42753.K2
Methylviolett 0,1% (w/v) in wässriger Lösung
Methylviolett
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Formel: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Molekulargewicht: 1391.41 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070843
CAS-Nummer: 1340-02-9