Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 6000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42501.AD
42501.AK
42501.K2
42501.ADEA
41.1
EUR
42501.AD
42501.AK
42501.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 6000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 315°(599°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4025
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Siedepunkt: >205 °C Schmelzpunkt: < –40 °C Dichte: 0.950 Flammpunkt: 315 °C (599 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148360 CAS-Nummer: 9016-00-6 |