Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42498.AD
42498.AK
42498.K2
42498.ADEA
41.9
EUR
42498.AD
42498.AK
42498.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 263°(505°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.935
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point:
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Siedepunkt: >205 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.935 Flammpunkt: 263 °C (505 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148360 CAS-Nummer: 9016-00-6 |