Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 17,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42492.AD 42492.AK 42492.K2
42492.ADEA 28.7 EUR
42492.AD 42492.AK 42492.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 17,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 315°(599°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 0.966 Refractive Index: 1.4033 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: < –40 °C
Dichte: 0.966
Flammpunkt: 315 °C (599 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6