N,N-Dimethylacrylamid ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
42405.18 42405.30 42405.A1
42405.18EA 55 EUR
42405.18 42405.30 42405.A1
N,N-Dimethylacrylamid ≥99,5% stabilisiert
N,N-Dimethylacrylamid
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5% CAS No.: 2680-03-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 71°(161°F) Physical Form: Liquid Density: 0.962 Refractive Index: 1.4730 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 82-84°/21mm Beilstein Reference: 1742219 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00008626
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 82…84 °C (21 mmHg)
Dichte: 0.962
Flammpunkt: 71 °C (161 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008626
CAS-Nummer: 2680-03-7
EINECS: 220-237-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III