Gold-Beschichtungslösung ∼3,7 g/l (Metalgehalt), stromlos
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42307.AK
42307.K2
42307.AKEA
296
EUR
42307.AK
42307.K2
Gold-Beschichtungslösung ∼3,7 g/l (Metalgehalt), stromlos
Gold plating solution
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00003436
Applications: For coating nickel or copper
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003436 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,III |